Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 821,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
821,00 zł
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
form
powder
manufacturer/tradename
EMPROVE® EXPERT
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in water)
mp
202 °C
solubility
161 g/L
density
500 kg/m3
suitability
passes test for IR spectroscopy, passes test for TLC, suitable for appearance
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP | description analytical standard | description tested according to Ph. Eur. | description ACS reagent |
| agency BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF | agency - | agency tested according to Ph. Eur. | agency - |
| form powder | form - | form solid | form powder |
| density 500 kg/m3 | density - | density - | density - |
| solubility 161 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| manufacturer/tradename EMPROVE® EXPERT | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia