Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
760,00 zł
material
diaphragm (No)
reaction suitability
reaction type: coulometric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
transition temp
flash point 12.5 °C
suitability
passes test for application
storage temp.
15-25°C
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones AQUASTAR® | description - | description Coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones Aquastar® |
| reaction suitability reaction type: coulometric | reaction suitability reaction type: coulometric | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: coulometric |
| technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) - | technique(s) Karl-Fischer titration: suitable |
| suitability passes test for application | suitability passes test for application | suitability - | suitability passes test for application |
| transition temp flash point 12.5 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
| material diaphragm (No) | material - | material - | material - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Kidney,Liver,Blood,Thyroid
flash_point_f
54.5 °F - closed cup
flash_point_c
12.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?