Przejdź do
1.07660
Monohydrat laktozy
for biochemistry
Synonim(y):
Cukier mleczny, laktobioza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
279,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
635,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
200-559-2
NACRES:
NA.79
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
autoignition temp.
390 °C
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
202 °C
solubility
161 g/L
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
Application
  • Wgląd w potencjał pomiarów reologicznych w opracowywaniu preparatów inhalacyjnych w postaci suchego proszku: Zbadano rolę monohydratu laktozy we właściwościach reologicznych preparatów suchego proszku, podkreślając jego znaczenie w opracowywaniu bardziej wydajnych i skutecznych leków wziewnych (Almansour et al., 2022 Feb). Link do artykułu.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.076571.3704547287-U
solubility
161 g/L
solubility
161 g/L
solubility
161 g/L
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
mp
202 °C
mp
202 °C
mp
202 °C
mp
-
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monohydrat laktozy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107660100004022536093635
107660025004022536093628