Przejdź do
1.11727
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, gradient grade, LiChrosolv®
Synonim(y):
Ethyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
738,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3270,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4450,00 zł
30 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 260,00 zł
185 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
86 910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-578-6
NACRES:
NA.03
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC)
Grade:
gradient grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C), 59 hPa ( 20 °C)
738,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethanol, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
grade
gradient grade
Quality Segment
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C), 59 hPa ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
potency
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.1% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
225 nm, ≥60%, 240 nm, ≥85%, 260 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
format
neat
SMILES string
CCO
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". and "Use of Renewable feedstocks". Click here for more information.
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity, and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient” and "isocratic" grades. This can minimize the gradient effect of the solvent involved.
Application
Ethanol is used as a solvent:
  • to Prepare stock standard and working solutions of fenpropathrin and bifenthrin.
  • in alternative and sustainable solvents for green analytical chemistry.
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Other Notes
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.023711.009831.00980
Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.11727
Ethanol
Ethanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.02371
Ethanol
Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00983
Ethanol
Ethanol for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.00980
Ethanol
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
grade
gradient grade
grade
-
grade
ACS reagent
grade
spectrophotometric grade
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.1% Water, ≤0.0002 meq/g Alkalinity
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.05% Water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
hcodes
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Rozdzielenie chlorowodorku pirydoksyny (B6), wzorzec analityczny; chlorowodorek tiaminy (B1), wzorzec analityczny
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Bromelain on TSKgel® BioAssist® S vs. Competitive S Column
Wyświetl wszystkie protokoły
Produkty
Jednoczesna analiza kwasu askorbinowego i dehydroaskorbinowego w różnych próbkach żywności za pomocą wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC).
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
Zobacz wszystkie artykuły
Alternative and sustainable solvents for green analytical chemistry.
Ombeline C, et al.
Current opinion in green and sustainable chemistry., 31, 100510-100510 (2021)
Enantiomeric resolution of pyrethroids by high-performance liquid chromatography with diode-laser polarimetric detection.
Snchez, F Garca et al.
Journal of Chromatography A, 754, 97-102 (1996)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
111727250804027269301415
111727400004022536658483
111727050004022536765556
111727903004022536954462
111727100004022536135342
111727918504027269029111
111727250004022536135366
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?