Merck
439193
Sigma-Aldrich
Methanol
≥99.9%, gradient grade, suitable for HPLC, suitable for EPA 1613
Synonim(y):
Methyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Beilstein:
1098229
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.05
product name
Methanol, suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
klasa czystości
gradient grade
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 1613
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
36 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.03% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.0003%
kolor
APHA: ≤10
clear
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
tw
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Gradient HPLC
≤5 mAU at 254 nm
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 203 nm Amax: ≤1.0
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 260-400 nm Amax: ≤0.01
przydatność
passes test for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Methanol (MeOH) is an organic solvent with a wide range of industrial applications. It is the main component of lithium batteries. It can be prepared by hydrogenation of CO2 under various conditions. MeOH is a toxic alcohol employed for denaturing ethyl alcohol. A study reports the preparation of biodiesel from canola oil using methanol under supercritical conditions.
Zastosowanie
High-purity, multipurpose solvent, tested for suitability in:
  • HPLC with gradient analysis
  • Spectrophotometry
  • Residual testing
  • LC-MS applications
Used as a solvent/reagent to determine total phenols content, anti-DPPH activity and the content of antioxidants in honeybee drone blood homogenate (DBH) samples.
Meets ACS specifications.
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Combining Low-Pressure CO2 Capture and Hydrogenation To Form Methanol.
Khusnutdinova JR, et al.
ACS Catalysis, 5(4), 2416-2422 (2015)
Ufuk Cobanoglu et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 12(6), 1399-1403 (2011-12-01)
Early diagnosis and prevention is very important for lung cancer patients. Previous studies have emphasized that the level of coenzyme Q10 (CoQ10), present primarily in mitochondria, decreases with age and is low in patients with chronic diseases. Our goal was
R A Cunha et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 18(6), 1987-1995 (1998-05-15)
ATP analogs substituted in the gamma-phosphorus (ATPgammaS, beta, gamma-imido-ATP, and beta,gamma-methylene-ATP) were used to probe the involvement of P2 receptors in the modulation of synaptic transmission in the hippocampus, because their extracellular catabolism was virtually not detected in CA1 slices.
Nomaan M Rezayee et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(3), 1028-1031 (2015-01-17)
This Communication describes the hydrogenation of carbon dioxide to methanol via tandem catalysis with dimethylamine and a homogeneous ruthenium complex. Unlike previous examples with homogeneous catalysts, this CO2-to-CH3OH process proceeds under basic reaction conditions. The dimethylamine is proposed to play
Methanol.
R Von Burg
Journal of applied toxicology : JAT, 14(4), 309-313 (1994-07-01)
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.