This product is offered 100ml, 1L, 2L, 4L, 56L, and 200L package sizes. All available schematics are listed on this product page. See the SKU list at the top of this page for details.
Kluczowe dokumenty
34851
Acetonitrile
≥99.9%, gradient grade, suitable for HPLC
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Acetonitrile, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
klasa czystości
gradient grade
Poziom jakości
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
baseline drift measuring range
≤15 mAU (210 nm)
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Gradient HPLC
≤0.5 mAU at 254 nm
≤3 mAU at 210 nm
absorpcja UV
λ: 195 nm Amax: ≤0.12
λ: 200 nm Amax: ≤0.032
λ: 230 nm Amax: ≤0.0044
λ: 235 nm Amax: ≤0.0044
λ: 250 nm Amax: ≤0.0044
λ: 400 nm Amax: ≤0.0044
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
- The article number 34851-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34851-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34851-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 34851-1L which is physically identical with the same exact specifications.
najczęściej kupowane z tym produktem
produkt powiązany
składnik fazy ruchomej
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This application note describes the released N-Glycan analysis of a monoclonal antibody, cetuximab, labeled with procainamide, using a BIOshell™ Glycan HPLC column.
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.
Schemat krok po kroku przygotowania próbek pąków konopi, oleju konopnego, czekolady, żelków, cukierków i kremu do separacji HPLC-PDA i analizy 17 kannabinoidów.
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
Protokoły
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4
Powiązane treści
Końcówki do pipet ZipTip® micro-SPE są używane jako narzędzie do jednoetapowego odsalania, zatężania i oczyszczania złożonych próbek przed analizą masową.
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
Chromatograms
application for HPLC-
Is there any information available regarding the product's quantity and volume?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is the 100 mL bottle of acetonitrile packed under inert atmosphere?
1 answer-
Yes, the product is packaged under nitrogen.
Helpful?
-
-
What is the surface tension of Acetonitrile, Product 34851?
1 answer-
The surface tension is 29.04 dynes/cm at 20°C, according to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 12th ed., Entry# 68.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What is the viscosity of Acetonitrile, Product 34851?
1 answer-
The viscosity is 0.38 cP at 15°C.
Helpful?
-
-
What is the flash point of Acetonitrile, Product 34851?
1 answer-
The flash point is 2.0°C.