Przejdź do
1.02371
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC), SupraSolv®
Synonim(y):
Ethyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
720,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
UNSPSC Code:
12191601
EC Index Number:
200-578-6
NACRES:
NA.03
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C), 59 hPa ( 20 °C)
720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethanol, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Quality Segment
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C), 59 hPa ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
potency
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
format
neat
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
Application
Ideal for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis.
Typically used for extraction and GC analysis using ECD and FID.
Other Notes
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.009831.117271.00986
Ethanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.02371
Ethanol
Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00983
Ethanol
Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.11727
Ethanol
Ethanol absolute, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00986
Ethanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.2% (m/m)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
−114 °C (lit.)
mp
−130 (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
vapor density
1.59 (vs air)
vapor density
1.59 (vs air)
vapor density
1.59 (vs air)
vapor density
1.59 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?