Przejdź do
1.10259
Agar DCA wg Weenk et al.
GranuCult® plus, granular ( ), for Clostridium spp., pack of 500 g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Ph:
7.4-7.8 (25 °C in H2O)
Form:
granular ( )
Suitability:
Clostridium spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
granular ( )
Quality Level
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.4-7.8 (25 °C in H2O)
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Clostridium spp.
Analysis Note
Wygląd
- klarowność:
klarowny
- kolor: żółtawo-brązowy do czerwonawo-brązowego
Wartość pH (25 °C): 7.4 - 7.8
Wzrost
- Clostridium perfringens ATCC 10543:
dobry do bardzo dobrego
- Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007): dobry do bardzo dobrego
- Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008): dobry do bardzo dobrego
- Clostridium bifermentans ATCC 19299: dobry do bardzo dobrego
- Bacillus licheniformis ATCC 14580 (WDCM 00068): słaby do uczciwego
Zaczernienie
- Clostridium perfringens ATCC 10543:
+
- Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007): +
- Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008): +
- Clostridium bifermentans ATCC 19299: +
- Bacillus licheniformis ATCC 14580 (WDCM 00068): -
Odzysk na podłożu testowym
- Clostridium perfringens ATCC 10543:
≥ 70 %
- Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007): ≥ 70 %
- Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008): ≥ 70 %
- Clostridium bifermentans ATCC 19299: ≥ 70 %
Inkubacja: 48 h; 30 °C z Anaerocult A.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.084921.108231.02242
suitability
Clostridium spp.
suitability
Klebsiella spp., Proteus spp., bacteria, urea-degrading bacteria
suitability
Listeria spp.
suitability
-
form
granular ( )
form
powder
form
powder (dehydrated (DCM))
form
solid
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
-
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
20-25°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110259050004022536123110