Przejdź do
1.10823
Selektywny bulion wzbogacający L-PALCAM-Listeria (Base) wg van Netten et al.
for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Przewidywany termin wysyłki31 sierpnia 2026zMerck Life Science sp. z o.o.
12 610,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3-7.5 (25 °C, 47.33 g/L in H2O)
solubility
47.33 g/L
bulk density
700 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibility
for use with PALCAM Listeria selective supplement (1.12122)
storage temp.
15-25°C
suitability
Listeria spp.
Analysis Note
Baza testowana z suplementem selektywnym PALCAM-Listeria wg VAN NETTEN et.al. nr art. 1.12122.
Wygląd (klarowność): opalizujący do mętnego
Wygląd (kolor): czerwony
Wartość pH (25 °C): 7,2 - 7,6
Wzrost (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): dobry
Zmiana koloru na brązowo-czarny (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): +
Wzrost (Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110)): dobry
Zmiana koloru na brązowo-czarny (Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110)): +
Wzrost (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): dobry
Zmiana koloru na brązowo-czarny (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): +
Wzrost (Listeria ivanovii ATCC 19119 (WDCM 00018)): dobry
Zmiana koloru na brązowo-czarny (Listeria ivanovii ATCC 19119 (WDCM 00018)): +
Wzrost (Enterococcus faecium ATCC 882): zahamowany
Wzrost (Kocuria rhizophila ATCC 9341): zahamowany
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): zahamowany
Inkubacja: 24 - 48 godz.; 30 °C; warunki tlenowe.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)