Merck
1.02242
Kazeina wg HAMMARSTEN
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
solubility
20.1 g/L (experimental)
storage temp.
20-25°C
Analysis Note
Oznaczenie (ex N, obliczone na suszonej substancji):≥ 95 %
Wolny kwas (jako kwas mlekowy):≤ 0,1 %
W substancjach rozpuszczalnych w wodzie:≤ 0,2 %
Tłuszcze:≤ 0.1 %
Popiół siarczanowy (800 °C):≤ 1,5 %
Strata przy suszeniu (105 °C):≤ 6 %
Test mikrobiologiczny:przechodzi test
Laktoza (HPLC):≤ 0,5 %
Glukoza (HPLC):≤ 0,5 %
Other Notes
CX0525
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102242250004022536031279