Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 961,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
961,00 zł
Quality Segment
agency
ISO 10273, ISO 19250, ISO 21567, according to ISO 6579
sterility
non-sterile
form
powder
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
pH
6.7-6.9 (37 °C, 21 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
21 g/L
bulk density
640 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Klebsiella spp., Proteus spp., bacteria, urea-degrading bacteria
Analysis Note
Wygląd (kolor): czerwony
Wartość pH (25 °C): 6,6 - 7,0
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 45 °C): płynny
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Wzrost (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Yersinia enterocolitica ATCC 23715 (WDCM 00160)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Yersinia enterocolitica DSM 13030 (WDCM 00216)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost(Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli DSM 19683 (WDCM 00179)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Shigella sonnei ATCC 29930 (WDCM 00127)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Shigella flexneri ATCC 29903 (WDCM 00125)): dobry do bardzo dobrego
Zmiana koloru (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): + (czerwony/różowy)
Zmiana koloru (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): + (czerwony/różowy)
Zmiana koloru (Yersinia enterocolitica ATCC 23715 (WDCM 00160)): + (czerwony/różowy)
Zmiana koloru (Yersinia enterocolitica DSM 13030 (WDCM 00216)): + (czerwony/różowy)
Zmiana koloru (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): - lub żółty
Zmiana koloru (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): - lub żółty
Zmiana koloru (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): - lub żółty
Zmiana koloru (Escherichia coli DSM 19683 (WDCM 00179)): - lub żółty
Zmiana koloru (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): - lub żółty
Zmiana koloru (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): - lub żółty
Zmiana koloru (Shigella sonnei ATCC 29930 (WDCM 00127)): - lub żółty
Zmiana koloru (Shigella flexneri ATCC 29903 (WDCM 00125)): - lub żółty
Inkubacja: do 24 godzin w temperaturze 37 ± 1 °C, Yersinia 24 ± 2 godziny w temperaturze 30 ± 1 °C, tlenowa.
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) clinical testing | application(s) food and beverages | application(s) agriculture |
| suitability Klebsiella spp., bacteria, Proteus spp., urea-degrading bacteria | suitability nonselective and differential for Enterobacter spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for Proteus spp., nonselective and differential for Yersinia spp., nonselective and differential for coliforms | suitability Listeria spp. | suitability selective for Pseudomonas spp. |
| agency ISO 10273, ISO 21567, ISO 19250, according to ISO 6579 | agency according to GB 4789.4-2016, according to ISO 10273:2017, according to ISO 19250:2010, according to ISO 6579-1:2017 | agency APHA, ISO 11290 | agency according to ISO 11059:2009, according to ISO 13720:2010, according to ISO 16266:2006 |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Prime | manufacturer/tradename NutriSelect® Basic | manufacturer/tradename ChromoCult® | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| form powder | form powder | form medium granules (dehydrated (DCM)) | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2