Przejdź do
1.08684
p-ksylen
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Dimetylobenzol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
451,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
940,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,4-(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
UNSPSC Code:
12191501
EC Index Number:
203-396-5
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
reagent grade
Bp:
138.4 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
8.7 hPa ( 20 °C)
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Level
agency
reag.
vapor pressure
8.7 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
540 °C
potency
3910 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-7 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.00025 meq/g Acidity, ≤0.00025 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water, ≤0.1% Benzene (GC), ≤0.1% Toluene (GC), ≤3% Ethylbenzene (GC)
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.495-1.499
bp
138.4 °C/1013 hPa
mp
13.3 °C
transition temp
flash point 24 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Application
  • Bioinspirowana, nieenzymatyczna, wodna synteza kropek kwantowych CdS o regulowanej wielkości do zrównoważonych zastosowań optoelektronicznych: Demonstruje zastosowanie dwuwodnego octanu kadmu w zielonej syntezie kropek kwantowych siarczku kadmu, oferując znaczący potencjał dla zastosowań optoelektronicznych i fotokatalitycznych (Ozdemir et al., 2023).
  • Wielofunkcyjny dodatek CdAc(2) do wydajnych ogniw słonecznych na bazie perowskitu: Opisuje rolę dwuwodnego octanu kadmu jako wielofunkcyjnego dodatku zwiększającego wydajność perowskitowych ogniw słonecznych, kluczowego dla postępu w technologiach energii odnawialnej (Ren et al., 2023).
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.0869195680PHR1314
p-Xylene for analysis EMSURE®
Supelco
1.08684
p-Xylene
p-Xylene analytical standard
Supelco
95680
p-Xylene
p-Xylene Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1314
p-Xylene
grade
reagent grade
grade
synthesis grade
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
vapor pressure
8.7 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
8.7 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
9 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
9 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-ksylen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108684250004027269239404
108684602504054839032547
108684100004027269239428