This product is not determined to be solvent-free.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 689,00 zł | |
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
689,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
9 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
984 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.495
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) - | application(s) food and beverages |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) GC/MS: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade anhydrous | grade HPLC grade |
| assay ≥99.5% (GC) | assay 99% | assay ≥99% | assay ≥99% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Xylene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 95680-50ML | 04061833316351 |
| 95680-5ML | 04061833316368 |
-
Is it solvent free because i want to us it for HS calibration
1 answer-
Helpful?
-
-
Hi, do the standard come with a multiple use flask with a cap or is the type you need to break the glass to open it?
1 answer-
This product is packaged in a glass bottle with a screw cap and may be repeatedly opened and closed.