Merck
967106
Zacisk ze stali nierdzewnej do mocowania dyszy napełniającej do beczek ze stali nierdzewnej
Synonim(y):
Zacisk do dyszy napełniającej, bębny
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41122409
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Bezpieczeństwo i wygodna obsługa są podstawą ważnej części naszych wyjątkowych produktów. W przypadku korzystania z poboru ciśnieniowego do beczek ze stali nierdzewnej nasza dysza napełniająca (9.67100.1090 / 9.67100.9090) może być bezpiecznie przechowywana bezpośrednio na beczce za pomocą zacisku śrubowego.