Merck
PHR1314
Supelco
p-Xylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1,4-Dimethylbenzene
Wybierz wielkość
1 G
557,00 zł
557,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
557,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
Beilstein:
1901563
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
557,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to NIST 3005
traceable to USP 1601849
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
9 mmHg ( 20 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
984 °F
granice wybuchowości
7 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
gęstość
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
p-Xylen może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych technikami chromatograficznymi.[1][2]
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB8973 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Toluene Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1311
Toluene
o-Xylene analytical standard
Supelco
95660
o-Xylene
Benzene Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1310
Benzene
m-Xylene Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1313
m-Xylene
Semi-automated peak trapping recycle chromatography instrument for peak purity investigations
Trone MD, et al.
Journal of Chromatography A, 1133(1-2), 104-111 (2006)
High-speed analysis of residual solvents by flow-modulation gas chromatography
Wittrig RE, et al.
Journal of Chromatography A, 1027(1-2), 75-82 (2004)
Sergio Grunder et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(49), 15632-15649 (2012-10-24)
Molecular gauge blocks, based on 1-7, 9-11 paraxylene rings, have been synthesized as part of a homologous series of oligoparaxylenes (OPXs) with a view to providing a molecular tool box for the construction of nano architectures-such as spheres, cages, capsules
G Gallastegui et al.
Bioresource technology, 102(17), 7657-7665 (2011-07-01)
Interactions of toluene and p-xylene in air treatment biofilters packed with an inert filter media were studied. The effect of the inlet load of toluene, p-xylene and mixtures of both compounds on the biodegradation rate was analyzed in three lab-scale
Francesc X Prenafeta-Boldú et al.
FEMS microbiology ecology, 80(3), 722-734 (2012-03-03)
The treatment of air contaminated with toluene, ethylbenzene, and p-xylene was assayed in three laboratory-scale biofilters, each consisting of two modules connected in series, packed with a pelletized organic fertilizer and inoculated with a toluene-degrading liquid enrichment culture. Biofilters were