Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 337,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 463,00 zł | |
| 160 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 20 050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
337,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
8.7 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
540 °C
potency
3910 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
138.4 °C/1013 hPa
mp
13.3 °C
transition temp
flash point 24 °C
solubility
0.2 g/L
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.862
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay 99% |
| grade synthesis grade | grade reagent grade | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| solubility 0.2 g/L | solubility - | solubility - | solubility water: soluble 0.2 g/L |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| bp 138.4 °C/1013 hPa | bp 138.4 °C/1013 hPa | bp 138 °C (lit.) | bp 138 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8086916010 | 04027269315412 |
| 8086911000 | 04022536401614 |
| 8086919160 | 04027269299644 |
| 8086912500 | 04022536401621 |