Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
reagent grade
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Water, ≤0.1% Aromatic hydrocarbons (as C6H6)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC
cation traces
Al: ≤0.00001%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Rozpuszczalnik w ekstrakcji węglowodorów zawierających siarkę.
- Substrat do podwójnego utleniania średniołańcuchowych alkanów.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.3% (GC) | assay ≥99.3% (GC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 98 °C (lit.) | bp 98 °C (lit.) | bp 98 °C (lit.) | bp 98 °C (lit.) |
| density 0.684 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.684 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.684 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.684 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heptan
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
142-82-5
Produkty
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1043796010 | 04022536051024 |
| 1043792511 | 04027269060251 |
| 1043796025 | 04022536051031 |
| 1043794000 | 04027269430238 |
| 1043791000 | 04022536050980 |
| 1043792500 | 04022536051000 |