Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 355,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 738,00 zł |
Informacje o tej pozycji
355,00 zł
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.3% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
210 nm, ≥50%, 220 nm, ≥80%, 245 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
0.05 g/L
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Zgłoszony również do stosowania jako składnik mieszaniny ekstrakcyjnej w badaniach przesiewowych narkotyków w próbkach moczu metodą GC-MS.
Features and Benefits
- przetestowana i określona przydatność dla UHPLC-MS i UHPLC-UV: dla elastyczności analitycznej
- określona jakość w dodatniej i ujemnej jonizacji elektrorozpryskowej (ESI) oraz chemicznej jonizacji pod ciśnieniem atmosferycznym w spektrometrii mas (APCI-MS) dla najniższych granic wykrywalności i pewności analiz we wszystkich ważnych trybach MS (test 1)
-ESI/APCI (-) < 10 ppb
- najniższy profil zanieczyszczeń: dla linii bazowych wolnych od zakłóceń (test 2)
- mikrofiltrowany przez filtr 0,2 μm (test 3), aby zapewnić:
-zmniejszone ryzyko zatkania kolumny
- pakowane w butelki ze szkła borokrzemowego w celu zminimalizowania zanieczyszczenia jonami metali
- najniższe poziomy zanieczyszczeń metalami śladowymi w celu zminimalizowania tworzenia się adduktów jonów metali
- najniższy poziom zanieczyszczeń glikolem polietylenowym (PEG) w linii rozpuszczalników UHPLC-MS (stosunek sygnału do szumu PEG S/N < 50)
Preparation Note
Analysis Note
Tożsamość (IR): zgodna
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 2,0 mg/l
Woda: ≤ 0,005 %
Kwasowość: ≤ 0,0002 meq/g
Zasadowość: ≤ 0.0002 meq/g
Transmisja (przy 210 nm): ≥ 50 %
Transmisja (przy 220 nm): ≥ 80 %
Transmisja (od 245 nm): ≥ 98 %
Filtrowane przez filtr 0,2 µm
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.3% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.3% (GC) | assay ≥99.3% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable |
| solubility 0.05 g/L | solubility - | solubility 0.05 g/L | solubility 0.05 g/L |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| expl. lim. 7 % | expl. lim. 7 % | expl. lim. 7 % | expl. lim. 7 % |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heptan
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Protokoły
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.
Thin layer chromatography coupled with mass spectrometry does not require substantial sample preparation. Energy drinks can be applied without dilution directly onto the TLC plate.
Produkty
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1043909185 | 04022536924892 |
| 1043909030 | 04022536051093 |
| 1043905005 | 04054839606601 |
| 1043901000 | 04022536051048 |
| 1043902500 | 04022536051062 |
| 1043909385 | 04065266118414 |
| 1043909010 | 04022536051086 |