Przejdź do
1.04366
n-heptan
greener alternative
for spectroscopy Uvasol®
Synonim(y):
Heptane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
231,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
834,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
205-563-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
eCl@ss:
39010112
Assay:
≥99.3% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
98 °C (lit.)
Vapor pressure:
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥99.3% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0001 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
200 nm, ≥20%, 210 nm, ≥55%, 220 nm, ≥80%, 228 nm, ≥90%, 245 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
0.05 g/L
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 200 nm Amax: ≤0.70, λ: 210 nm Amax: ≤0.26, λ: 220 nm Amax: ≤0.10, λ: 228 nm Amax: ≤0.05, λ: 245 nm Amax: ≤0.01
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Dokładne wyniki analityczne w spektroskopii UV/VIS i spektroskopii w podczerwieni zależą od zastosowania bardzo czystych rozpuszczalników do przygotowania próbek. Gama rozpuszczalników Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> została specjalnie zaprojektowana do spektroskopii i innych zastosowań wymagających rozpuszczalników o najwyższej czystości spektralnej. Proces uszlachetniania pozwala na większy stopień bezpieczeństwa w zastosowaniach i uniknięcie błędnej interpretacji wyników analitycznych spowodowanych śladami zanieczyszczeń UV, IR i fluorescencji. Rozpuszczalniki Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> oferują najlepszą przepuszczalność promieniowania UV. We wszystkich specyfikacjach określono minimalną przepuszczalność dla 5 typowych długości fal.
Application
  • Klonowanie, ekspresja, charakterystyka i immobilizacja rekombinowanej karboksylazy z halofilnego archeonu Halobacterium salinarum NCR-1...: Badanie to obejmuje charakterystykę i immobilizację rekombinowanej karboksyloesterazy przy użyciu n-heptanu jako rozpuszczalnika w testach aktywności enzymatycznej, podkreślając jej potencjalne zastosowania w biokatalizie i procesach przemysłowych (Ortega-de la Rosa et al., 2024).
  • Biomonitorowanie lotnych związków organicznych i fosforoorganicznych środków zmniejszających palność u załóg samolotów komercyjnych po "zdarzeniach związanych z dymem i zapachem"...: Badania te wykorzystują n-heptan w metodach analitycznych do wykrywania lotnych związków organicznych, podkreślając jego znaczenie w badaniach zdrowia środowiskowego i monitorowaniu jakości powietrza (Weiss et al., 2024).
  • Badanie przyczyn dezaktywacji węgla domieszkowanego fosforem na bazie biomasy jako katalizatora niezawierającego metali w katalitycznej dehydroaromatyzacji n-heptanu...: W artykule przeanalizowano dezaktywację katalizatorów w procesie dehydroaromatyzacji n-heptanu, zapewniając wgląd w projektowanie i optymalizację katalizatorów do syntezy chemicznej (Yu et al., 2024).
  • Odwracalne interakcje rozpuszczalnika z metaloorganicznymi strukturami UiO-67..: W badaniu zbadano interakcje n-heptanu ze szkieletami metaloorganicznymi, demonstrując jego zastosowanie w materiałoznawstwie i procesach odzyskiwania rozpuszczalników (Goodenough et al., 2024).
  • Elektrokinetyczna chromatografia kapilarna do chiralnego rozdzielania potencjalnych inhibitorów proteazy SARS-CoV-2 3CL...: Badania te wykorzystują n-heptan w kapilarnej chromatografii elektrokinetycznej do chiralnego rozdzielania związków farmaceutycznych, podkreślając jego rolę w opracowywaniu leków i chemii analitycznej (Brier et al., 2024).
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,3 %
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,0002 %
Woda: ≤ 0,005 %
Kolor: ≤ 10 Hazen
Kwasowość: ≤ 0.0001 meq/g
Zasadowość: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescencja (jako chinina przy 254 nm): ≤ 1.0 ppb
Fluorescencja (jako chinina przy 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmisja (przy 200 nm): ≥ 20 %
Transmisja (przy 210 nm): ≥ 55 %
Transmisja (przy 220 nm): ≥ 80 %
Transmisja (przy 228 nm): ≥ 90 %
Transmisja (od 245 nm): ≥ 98 %
Absorbancja (przy 200 nm): ≤ 0.70
Absorbancja (przy 210 nm): ≤ 0,26
Absorbancja (przy 220 nm): ≤ 0,10
Absorbancja (przy 228 nm): ≤ 0,05
Absorbancja (od 245 nm): ≤ 0,01
Other Notes
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Heptan jest rozpuszczalnikiem bardziej przyjaznym dla środowiska niż heksan, a zatem jest zgodny z "Bezpieczniejszymi rozpuszczalnikami i środkami pomocniczymi". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.043601.043901.04379
assay
≥99.3% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.3% (GC)
assay
≥99% (GC)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
0.05 g/L
solubility
-
solubility
0.05 g/L
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.0001 meq/g Acidity, ≤0.005% Water, ≤0.0002 meq/g Alkalinity
impurities
-
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
impurities
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Water, ≤0.1% Aromatic hydrocarbons (as C6H6)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heptan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104366050004022536050461
104366250004022536050485