Przejdź do
1.04360
n-heptan
greener alternative
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonim(y):
Heptane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
320,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
618,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
205-563-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
98 °C (lit.)
Vapor pressure:
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Heptan jest rozpuszczalnikiem bardziej przyjaznym dla środowiska niż heksan, a zatem jest zgodny z "Bezpieczniejszymi rozpuszczalnikami i środkami pomocniczymi". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
SupraSolv® ECD i FID został opracowany specjalnie do chromatografii gazowej w połączeniu z detektorem ECD (Electron Capture Detector) i FID (Flame Ionization Detector). Rozpuszczalniki SupraSolv® oferują największy określony zakres czasu retencji, wyraźną linię bazową i minimalny stosunek sygnału do szumu, co prowadzi do wiarygodnych i powtarzalnych wyników analizy.
Application
Nadaje się do zastosowań GC, w tym do czułego wykrywania pozostałości i analizy środowiskowej.
Other Notes
Poznaj różne akcesoria i sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.04366PHR155434873
Heptane Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1554
Heptane
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.3% (GC)
assay
-
assay
≥99%
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
autoignition temp.
433 °F
autoignition temp.
433 °F
autoignition temp.
433 °F
mp
−91 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heptan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104360250004054839090776
104360100004027269955250
Questions
  1. What is the pack size of this n-Heptane
    1 answer
    1. This product is currently supplied in a 1 Liter and 2.5 Liter pack size.