Przejdź do
1.00979
Alkohol izoamylowy
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
929,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
204-633-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718835
Grade:
ACS reagent
Bp:
130 °C (lit.)
Vapor pressure:
2 mmHg ( 20 °C)
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
autoignition temp.
644 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001% Furfurol, ≤0.005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.05% Carbonyl compounds (as CO), ≤0.06% Acids,esters (as pentylacetate), ≤0.2% Water, ≤0.5% n-Amyl alcohol (GC), ≥99% Total isomeric compounds (GC)
evapn. residue
≤0.002%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
kinematic viscosity
5.32 cSt(20 °C)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
transition temp
flash point 43.5 °C
solubility
25 g/L
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCO
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.18969W205710W205702
grade
ACS reagent
grade
synthesis grade
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
grade
FG, Halal, Kosher
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
solubility
25 g/L
solubility
25 g/L
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
cation traces
Al: ≤0.00005%, Ba: ≤0.00001%, Cd: ≤0.000005%, Cr: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%, B: ≤0.000002%, Co: ≤0.000002%, Mg: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Ni: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol izoamylowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
110.3 °F - closed cup
flash_point_c
43.5 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100979400004027269677565
100979250004022536012902
100979100004022536012889