Przejdź do
8.18969
Isoamyl alcohol
for synthesis
Synonim(y):
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
212,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
204-633-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718835
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
130 °C (lit.)
Vapor pressure:
2 mmHg ( 20 °C)
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
644 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
kinematic viscosity
5.32 cSt(20 °C)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
transition temp
flash point 43.5 °C
solubility
25 g/L
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Saturation Concentration in Air: 11 g/m3 (20 °C) Air
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.809
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.00979W20570259092
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
ACS reagent
grade
FG, Halal, Kosher
grade
analytical standard
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
≥98%
assay
≥99.8% (GC)
solubility
25 g/L
solubility
25 g/L
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger-Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
110.3 °F - closed cup
flash_point_c
43.5 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818969100004022536448275