Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDGFB(5155)
General description
Immunogen
Application
0,2-0,4 ng/dołek, gdy ludzki PDGF-BB jest używany do pokrycia płytki.
Neutralizacja: Aby uzyskać ½ maksymalnego zahamowania (ND50) aktywności biologicznej hPDGF-BB (2,5
ng/ml), wymagane było stężenie 0,03-0,04 μg/ml poprzedniej partii tego przeciwciała.
Immunohistochemia (parafina): Anty-IGF-1R, reprezentatywny wzór barwienia i morfologia przewodowego raka piersi. Tkankę wstępnie potraktowano EDTA, pH 8,0 w celu odzyskania epitopu. Poprzednia partia tego przeciwciała została rozcieńczona do 1:200 (inkubacja RT), przy użyciu IHC-Select Detection z HRP-DAB.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Sygnalizacja
Czynniki wzrostu i receptory
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected PDGF-BB on 10 μg of Huvec lysates.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone CH-3, monoclonal | clone polyclonal |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-1437 | 04053252337048 |