Przejdź do
05-1135
Przeciwciało anty-PDGFR, klon CH-3
clone CH-3, from mouse
Synonim(y):
Receptor beta płytkopochodnego czynnika wzrostu, PDGF-R-beta, PDGFR-beta, receptor beta płytkopochodnego czynnika wzrostu, receptor beta płytkopochodnego czynnika wzrostu, członek rodziny antygenów B CD140, receptor 1 płytkopochodnego czynnika wzrostu, PDGFR-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CH-3, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
2
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CH-3, monoclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDGFRB(5159)
General description
211 aminokwasów; 24043 Da
PDGFR (Platelet-Derived Growth Factor Receptor) jest receptorem kinazy tyrozynowej dla rodziny czynników wzrostu PDGF. Homo- i heterodimery PDGF (dimery łańcuchów A (17 kDa) i B (14 kDa) (AA, AB lub BB)) wiążą się z dwoma strukturalnie powiązanymi receptorami PDGF typu a i b (PDGFRa i PDGFRb). Receptor PDGF typu A wiąże wszystkie trzy PDGF z wysokim powinowactwem, podczas gdy receptor PDGF typu B jest selektywny dla PDGF-BB. Wiązanie to powoduje dimeryzację receptora, a następnie aktywację kinazy tyrozynowej receptora (RTK) i jego autofosforylację. Te fosforylacje pozwalają różnym białkom, takim jak kinaza PI3, PLCg i Grb2, wiązać się przez ich domeny SH2 i przekazywać sygnały do komórki. Aktywacja PDGFFR uruchamia wewnątrzkomórkową pętlę i aktywuje Ras, Erk1/2 i ROS. PDGFb jest związany z rozwojem embrionalnym, angiogenezą i rozwojem guzów pochodzenia glejowego.
Immunogen
Rekombinowany receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu
Application
ELISA: Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta w teście ELISA.
Immunohistochemia (parafina): Reprezentatywne obrazy z poprzedniej partii.
Optymalne barwienie PDGF-A z odzyskiwaniem epitopu cytrynianu pH 6,0: Mózg szczura
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
To przeciwciało anty-PDGFR, klon CH-3 jest zatwierdzone do stosowania w WB, ELISA, IH(P) do wykrywania PDGFR.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone mysie monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 20 mM fosforan sodu, 250 mM NaCl, 0,1% NaN3, pH. 7.6
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze + 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Jurkat
Routinely evaluated by Western Blot on Jurkat lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PDGFR on 10 μg of Jurkat lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-397
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-498-I07-143707-1436
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
CH-3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
UniProt accession no.
P09619
UniProt accession no.
P09619
UniProt accession no.
P01127
UniProt accession no.
P04085
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c