Przejdź do
07-1436
Przeciwciało anty-PDGF-AA
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Płytkowy czynnik wzrostu alfa, łańcuch alfa płytkowego czynnika wzrostu, polipeptyd alfa płytkowego czynnika wzrostu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki25 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, Neutral, WB
Citations:
6
1760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDGFA(5154)
General description
24 kDa wykryte w Western Blot.
Płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF) jest dimerem łańcuchów A (17 kDa) i B (14 kDa) (AA, AB lub BB). Jego receptorami są przezbłonowe receptorowe kinazy tyrozynowe, receptory PDGF typu A i B. Receptor PDGF typu A wiąże wszystkie trzy PDGF z wysokim powinowactwem, podczas gdy receptor PDGF typu B jest selektywny dla PDGF-BB. PDGF sygnalizuje jako czynnik wzrostu i przeżycia, ponieważ jest silnym aktywatorem szlaku kinazy PI3. Wydaje się, że sygnalizacja PDGF odgrywa istotną rolę w rozwoju guzów pochodzenia glejowego.
Immunogen
Wysoce czysty (>98%) rekombinowany ludzki PDGF-AA.
Application
Immunohistochemia (parafina): Reprezentatywny wzór barwienia/morfologia PDGF w raku prostaty. Tkanka została wstępnie potraktowana cytrynianem pH 6, odzyskiwanie antygenu. Poprzednia partia tego przeciwciała została rozcieńczona do 1:100, przy użyciu IHC-Select Detection z HRP-DAB.
ELISA: Rozcieńczenie 0,5 μg/ml poprzedniej partii pozwoliło na wykrycie (w bezpośrednim teście ELISA) 0,2-0,4 ng/dołek, gdy do pokrycia płytki użyto ludzkiego PDGF-AA.
Neutralizacja: Aby uzyskać ½ maksymalnego zahamowania (ND50) aktywności biologicznej hPDGF-AA (5,0 ng/ml), wymagane było stężenie 0,05-0,07 μg/ml poprzedniej partii tego przeciwciała.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Wykrywaj PDGF-AA za pomocą tego przeciwciała anty-PDGF-AA zatwierdzonego do stosowania w IH(P), ELISA, WB, NEUT.
Biochem/physiol Actions
Reaguje z PDGF-AA
Physical form
Oczyszczona królicza poliklonalna IgG liofilizowana z PBS, pH 7,2.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Liofilizowane przeciwciało jest stabilne w temperaturze pokojowej przez co najmniej jeden miesiąc i do jednego roku, gdy jest przechowywane w temperaturze -20ºC. Po odtworzeniu w sterylnej wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml, przeciwciało jest stabilne przez co najmniej sześć tygodni w temperaturze 2-8ºC.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek C2C12
Routinely evaluated by Western Blot on C2C12 lysates.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected PDGF-AA on 10 μg of C2C12 lysates.
Other Notes
Zastępuje: AB1486P
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)