Przejdź do
06-498-I
Przeciwciało anty-PDGFR Beta
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Receptor beta płytkopochodnego czynnika wzrostu, receptor beta płytkopochodnego czynnika wzrostu, receptor beta płytkopochodnego czynnika wzrostu, członek rodziny antygenów B CD140, CD140b, PDGF-R-beta, PDGFR-1, PDGFR-beta, płytkopochodny czynnik wzrostu re
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
2
1610,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDGFRB(5159)
General description
Receptor beta płytkopochodnego czynnika wzrostu (EC 2.7.10.1; UniProt P09619; znany również jako receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu beta, receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu typu beta, członek rodziny antygenów B CD140, CD140b, PDGF-R-beta, PDGFR-1, PDGFR-beta, receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu 1) jest kodowany przez gen PDGFRB (znany również jako IBGC4, IMF1, PDGFR, PDGFR1) (Gene ID 5159) u człowieka. PDGFR-1 jest kinazą tyrozynowo-białkową, która działa jako receptor na powierzchni komórki dla homodimerycznych PDGFB i PDGFD oraz dla heterodimerów utworzonych przez PDGFA i PDGFB. Receptory PDGF składają się z domen zewnątrzkomórkowych z pięcioma domenami podobnymi do immunoglobulin (Ig) i części wewnątrzkomórkowych z domenami kinazowymi, które zawierają charakterystyczne wstawki około 100 reszt aminokwasowych bez homologii do kinaz. Wiązanie ligandu zachodzi głównie z domenami Ig-podobnymi 2 i 3, co powoduje dimeryzację receptora, który jest dalej stabilizowany przez bezpośrednie interakcje receptor-receptor z udziałem domeny Ig-podobnej 4. W przypadku braku związanego ligandu receptor jest obecny w nieaktywnej konformacji. Jednak po związaniu ligandu ulega dimeryzacji i autofosforylacji na resztach tyrozynowych. PDGFR-1m odgrywa istotną rolę w regulacji rozwoju embrionalnego, proliferacji komórek, przeżycia, różnicowania, chemotaksji i migracji. Uważa się również, że jest niezbędny do proliferacji komórek śródbłonka, migracji i rekrutacji perycytów i komórek mięśni gładkich do tworzenia naczyń krwionośnych. PDGFR-1 fosforyluje fosfolipazę C-gamma 1 (PLCG1), PIK3R1, PTPN11, RASA1/GAP, CBL, SHC1 i NCK1. Aktywacja PLCG1 prowadzi do produkcji diacyloglicerolu i IP3, które biorą udział w mobilizacji wapnia i aktywacji PKC. Ref.: Heldin C-H (2013). Cell Commun. Signaling 11:97.C1
Zaobserwowano ~180 kDa. Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy niż obliczona masa cząsteczkowa 120,6/119,6 kDa (człowiek/mysz; peptyd sygnałowy usunięty) z powodu glikozylacji. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający cytoplazmatycznej sekwencji C-końcowej domeny kinazy ludzkiego PDGFR.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło immunoreaktywność PDGFR w utrwalonych 4% paraformaldehydem, 0,3% Tritonem X-100 permeabilizowanych komórkach BALB/3T3 klonu A31.
Analiza immunoprecypitacji: 5 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało PDGFR z 500 µg lizatu komórek BALB/3T3 klon A31.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Wykryj receptor beta płytkopochodnego czynnika wzrostu za pomocą tego króliczego poliklonalnego przeciwciała anty-PDGFR Beta, nr kat. Nr kat. 06-498-I, zatwierdzonego do stosowania w immunocytochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało celuje w cytoplazmatyczną sekwencję C-końcową domeny kinazy PDGFR.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony metodą powinowactwa.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in BALB/3T3 clone A31 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PDGFR in 10 µg of BALB/3T3 clone A31 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: 06-498
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-113507-143707-1436
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
UniProt accession no.
P09619
UniProt accession no.
P09619
UniProt accession no.
P01127
UniProt accession no.
P04085
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), neutralization: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c