Przejdź do
05-723
Przeciwciało anty-RhoE/Rnd3, klon 4
ascites fluid, clone 4, Upstate®
Synonim(y):
Białko MemB, GTPaza 3 z rodziny Rho, rodzina genów homologów ras, członek E, małe białko wiążące GTP Rho8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
23
1870,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
4, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RND3(390)
General description
RhoE, znana również jako Rnd3, (Rho family GTPase 3) jest małym białkiem G, które jest członkiem rodziny Rnd GTPaz Rho, która jest częścią nadrodziny Ras. Aktywność Rnd1, Rnd2 i Rnd3/RhoE nie jest aktywowana przez tradycyjną zmianę konformacyjną wiązania GTP, jak w przypadku innych członków rodziny Rho. Jak sama nazwa wskazuje, białka Rnd były związane z tworzeniem "okrągłej" komórki. Podobnie jak inne małe białka G, wiążą GTP, ale w przeciwieństwie do innych białek G, nie hydrolizują GTP do GDP. Działania RhoE są związane z organizacją cytoszkieletu aktynowego w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne. RhoE działa antagonistycznie do RhoA w indukowaniu utraty tworzenia włókien naprężeniowych, częściowo poprzez wiązanie się z kinazą RhoA związaną z kinazą Rho (ROCK1). Zapobiega to aktywacji ROCK1 i hamuje sygnalizację. RhoE przechodzi potranslacyjną modyfikację farnylacji, która umożliwia mu lokalizację i wiązanie się z różnymi błonami wewnętrznymi. Wiadomo również, że RhoE wpływa na progresję cyklu.
RhoE/Rnd3 (~29 kDa); Rnd1 (~27 kDa).
Immunogen
Białko fuzyjne o pełnej długości odpowiadające resztom 1-244 mysiego RhoE/Rnd3. Klon 4.
Application
Immunocytochemia:
Rozcieńczenie 1:50 tego przeciwciała zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium w celu wykazania pozytywnego barwienia immunologicznego dla RhoE/Rnd3 w komórkach 3T3/A31 utrwalonych paraformaldehydem i permeabilizowanych przez Triton X-100 (Riento, K., 2003).
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Przeciwciało anty-RhoE/Rnd3, klon 4 jest przeciwciałem przeciwko RhoE/Rnd3 do stosowania w IC i WB.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje RhoE/Rnd3, Mr 29 kDa. Słabo reaguje krzyżowo z Rnd1, Mr 27 kDa.
Physical form
Mysie monoklonalne IgG w buforze zawierającym 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%. Płyn w temperaturze -20ºC.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by western blot on RIPA lysates from 3T3/A31 cells.
Western Blot Analysis:
A 1:500-1:2000 dilution of this lot detected RhoE/Rnd3 in RIPA lysates from 3T3/A31 cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04-48605-778ABS1848
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
4, monoclonal
clone
1F3 B3 E5, monoclonal
clone
55, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Josep Escrivá-Fernández et al.
Journal of biological engineering, 17(1), 34-34 (2023-05-05)
Multiple myeloma (MM) is the second most common hematologic neoplasm which is characterized by proliferation and infiltration of plasmatic cells in the bone marrow. Currently, MM is considered incurable due to resistance to treatment. The CRISPR/Cas9 system has emerged as
A switch in RND3-RHOA signaling is critical for melanoma cell invasion following mutant-BRAF inhibition.
Klein, RM; Higgins, PJ
Molecular Cancer null
Kirsi Riento et al.
Molecular and cellular biology, 23(12), 4219-4229 (2003-05-30)
RhoE belongs to the Rho GTPase family, the members of which control actin cytoskeletal dynamics. RhoE induces stress fiber disassembly in a variety of cell types, whereas RhoA stimulates stress fiber assembly. The similarity of RhoE and RhoA sequences suggested
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-72304053252625442