Przejdź do
04-486
Przeciwciało anty-RhoG, klon 1F3 B3 E5
clone 1F3 B3 E5, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
ARHG, RHOG rodzina genów homologów ras, członek G (rho G), MGC125835, MGC125836
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1F3 B3 E5, monoclonal
Application:
WB
Citations:
4
1820,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1F3 B3 E5, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RHOG(391)
General description
21 kDa
RhoG (ARGH) jest członkiem nadrodziny Ras małych białek G i członkiem podrodziny Rac rodziny GTPaz Rho. RhoG jest małym białkiem G (GTPazą), które jest aktywowane przez GEF (czynnik wymiany nukleotydów guaninowych). GEF wypiera GDP z miejsca wiązania RhoG i pozwala GTP związać się w tym miejscu, czyniąc białko aktywnym. Aktywne RhoG wiąże cząsteczki efektorowe, w tym ELMO i DOCK180. Następnie RhoG rozszczepia GTP do GDP, czyniąc go nieaktywnym. Uważa się, że RhoG ma kluczowe znaczenie dla aktywacji Rac za pośrednictwem integryny i rozprzestrzeniania się komórek. Uważa się, że RhoG jest aktywny przed Rac i działa niezależnie od Rac.
Immunogen
Syntetyczny peptyd KLH obejmujący aminokwasy CQQDGVKEVFAEAVRAVLNPT (RhoG 160-180)
Application
Przeciwciało anty-RhoG, klon 1F3 B3 E5 jest przeciwciałem przeciwko RhoG do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje RhoG
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2b w buforze do przechowywania zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Analysis Note
Routinely evaluated by western blot on NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-72305-778ABS1848
clone
1F3 B3 E5, monoclonal
clone
4, monoclonal
clone
55, monoclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Trio-Rac1-Pak1 signalling axis drives invadopodia disassembly.
Moshfegh, Y; Bravo-Cordero, JJ; Miskolci, V; Condeelis, J; Hodgson, L
Nature Cell Biology null
Aneta Kwiatkowska et al.
Molecular cancer, 11, 65-65 (2012-09-13)
The invasion of glioblastoma cells into regions of the normal brain is a critical factor that limits current therapies for malignant astrocytomas. Previous work has identified roles for the Rho family guanine nucleotide exchange factors Trio and Vav3 in glioblastoma
Sergi Marco et al.
Nature communications, 12(1), 6829-6829 (2021-11-26)
Signals are relayed from receptor tyrosine kinases (RTKs) at the cell surface to effector systems in the cytoplasm and nucleus, and coordination of this process is important for the execution of migratory phenotypes, such as cell scattering and invasion. The