Przejdź do
ABS1848
Przeciwciało anty-Rho (-A, -B, -C)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Transforming protein RhoA, h12, Rho-related GTP-binding protein RhoB, h6, Rho-related GTP-binding protein RhoC, h9
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), nematode (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RHOA(387), RHOB(388)
General description
Rac1, RhoA i Cdc42 (odpowiednio UniProt P63000, P61586 i P60953) należą do najczęściej badanej rodziny małych GTPaz Rho, które są zaangażowane w wiele różnych funkcji komórkowych, takich jak polaryzacja komórek, transport pęcherzykowy i cykl komórkowy poprzez regulację wewnątrzkomórkowej dynamiki aktyny. U ssaków rodzina Rho obejmuje 22 członków, których można dalej podzielić na podrodzinę Rac (Rac1, Rac2, Rac3 i RhoG), podrodzinę Cdc42 (Cdc42, TC10, TCL, Chip i Wrch-1), podrodzinę RhoA (RhoA, RhoB i RhoC) oraz inne Rho-GTPazy (RhoE/Rnd3, RhoH/TTF, Rif, RhoBTB1, RhoBTB2, Miro-1, Miro-2, RhoD, Rnd1 i Rnd2).
Zaobserwowano ~22 kDa. Obliczono 21,44 kDa (ludzki RhoA), 21,78 kDa (ludzki RhoB) i 21,68 kDa (ludzki RhoC).
Immunogen
Epitop: Aminokwasy 73-94.
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (SYPDTVILMCFSIDSPDSLEN-KK) odpowiadający aminokwasom 73-94 ludzkiego RhoA i RhoB, z dwoma C-końcowymi lizynami dodanymi w celu zwiększenia rozpuszczalności peptydu odpowiadającego ludzkiemu Rho (-A, -B, -C).
Application
Anti-Rho (-A, -B, -C) Antibody to przeciwciało przeciwko Rho (-A, -B, -C) do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
G-proteins
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało poliklonalne jest hodowane przeciwko wewnętrznej sekwencji wysoce konserwatywnej wśród RhoA (100%), RhoB (95%) i RhoC (100%).
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HL-60 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected RhoA family GTPase in 10 µg of HL-60 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4501661MABS1990MSAB1403218
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... RHOA(387), RHOB(388)
Gene Information
human ... RHOA(387)
Gene Information
human ... RHOB(388)
Gene Information
human ... RHOD(29984)
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
rat, mouse, hamster, porcine, human, chicken, monkey, rabbit
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS184804055977349429