Przejdź do
1098220
USP
Cefuroxime Axetil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
[6R-[6α,7β(Z)]]-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 1-(acetyloxy)ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
350 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N4O10S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.47
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cefuroxime
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1[C@@H](NC(/C(C2=CC=CO2)=N\OC)=O)[C@]3([H])N1C(C(OC(C)OC(C)=O)=O)=C(COC(N)=O)CS3
InChI
1S/C20H22N4O10S/c1-9(25)33-10(2)34-19(28)15-11(7-32-20(21)29)8-35-18-14(17(27)24(15)18)22-16(26)13(23-30-3)12-5-4-6-31-12/h4-6,10,14,18H,7-8H2,1-3H3,(H2,21,29)(H,22,26)/b23-13-/t10?,14-,18-/m1/s1
InChI key
KEJCWVGMRLCZQQ-YJBYXUATSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Cefuroxime Axetil USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cefuroxime Axetil for Oral Suspension
  • Cefuroxime Axetil Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0694990BP502PHR3296
Cefuroxime Axetil British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP502
Cefuroxime Axetil
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
API family
cefuroxime
API family
cefuroxime
API family
cefuroxime
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cefuroxime Axetil
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Słowińska et al.
Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 9(53), 785-790 (2001-02-24)
This study summarizes the actual recommendations for cefuroxime axetil treatment in dermatology and general medicine. These include the well known clinical efficacies in therapy of upper and lower respiratory tract infections, genitourinary tract infections and skin and soft tissue infections
Cefuroxime axetil: a new oral cephalosporin.
Drug and therapeutics bulletin, 27(2), 5-7 (1989-01-23)
C M Perry et al.
Drugs, 52(1), 125-158 (1996-07-01)
Cefuroxime axetil is an oral cephalosporin which is rapidly hydrolysed to the active parent compound, cefuroxime. Cefuroxime has a broad spectrum of in vitro antibacterial activity which encompasses methicillin-sensitive staphylococci and the common respiratory pathogens Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1098220-350MG04061838690876