Merck
C0694990
Cefuroxime Axetil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
[6R-[6α,7β(Z)]]-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 1-(acetyloxy)ethyl ester
Wybierz wielkość
70 MG
660,00 zł
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
70 MG
660,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N4O10S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cefuroxime
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1[C@@H](NC(/C(C2=CC=CO2)=N\OC)=O)[C@]3([H])N1C(C(OC(C)OC(C)=O)=O)=C(COC(N)=O)CS3
InChI
1S/C20H22N4O10S/c1-9(25)33-10(2)34-19(28)15-11(7-32-20(21)29)8-35-18-14(17(27)24(15)18)22-16(26)13(23-30-3)12-5-4-6-31-12/h4-6,10,14,18H,7-8H2,1-3H3,(H2,21,29)(H,22,26)/b23-13-/t10?,14-,18-/m1/s1
Klucz InChI
KEJCWVGMRLCZQQ-YJBYXUATSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Cefuroxime Axetil EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sruti Jammula et al.
Drug delivery, 22(1), 125-135 (2014-01-15)
Biphasic floating minitablets of cefuroxime axetil were prepared by melt granulation technique using two different grades of gelucire namely 50/13 and 43/01 to maintain constant plasma drug concentration. Loading dose of cefuroxime axetil was formulated as immediate release (IR) minitablets
Cefuroxime axetil: a new oral cephalosporin.
Drug and therapeutics bulletin, 27(2), 5-7 (1989-01-23)
M Słowińska et al.
Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 9(53), 785-790 (2001-02-24)
This study summarizes the actual recommendations for cefuroxime axetil treatment in dermatology and general medicine. These include the well known clinical efficacies in therapy of upper and lower respiratory tract infections, genitourinary tract infections and skin and soft tissue infections
C M Perry et al.
Drugs, 52(1), 125-158 (1996-07-01)
Cefuroxime axetil is an oral cephalosporin which is rapidly hydrolysed to the active parent compound, cefuroxime. Cefuroxime has a broad spectrum of in vitro antibacterial activity which encompasses methicillin-sensitive staphylococci and the common respiratory pathogens Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella
[Cefuroxime axetil].
F Matsumoto et al.
The Japanese journal of antibiotics, 41(9), 1181-1193 (1988-09-01)