Przejdź do
BP502
Cefuroxime Axetil
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
[6R-[6α,7β(Z)]]-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 1-(acetyloxy)ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N4O10S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.47
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cefuroxime
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1[C@@H](NC(/C(C2=CC=CO2)=N\OC)=O)[C@]3([H])N1C(C(OC(C)OC(C)=O)=O)=C(COC(N)=O)CS3
InChI
1S/C20H22N4O10S/c1-9(25)33-10(2)34-19(28)15-11(7-32-20(21)29)8-35-18-14(17(27)24(15)18)22-16(26)13(23-30-3)12-5-4-6-31-12/h4-6,10,14,18H,7-8H2,1-3H3,(H2,21,29)(H,22,26)/b23-13-/t10?,14-,18-/m1/s1
InChI key
KEJCWVGMRLCZQQ-YJBYXUATSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Cefuroxime Axetil BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cefuroxime Axetil Tablets
  • Cefuroxime Axetil Oral Suspension
  • Packaging
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    C069499010982201098173
    Cefuroxime Axetil British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP502
    Cefuroxime Axetil
    USP
    USP
    1098173
    Ceftizoxime
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    EDQM
    manufacturer/tradename
    USP
    manufacturer/tradename
    USP
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    form
    solid
    form
    -
    form
    -
    form
    -
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under
    pictograms
    Health hazard
    signalword
    Danger
    hcodes
    Hazard Classifications
    Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
    Klasa składowania
    11 - Combustible Solids
    wgk
    WGK 2
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    BP50204061835276110