Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 125 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2200,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
arginine
form
powder
manufacturer/tradename
USP
solubility
alcohol: slightly soluble, ether: insoluble, water: freely soluble
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Arginine Hydrochloride Injection
- Chlorowodorek argininy złożony roztwór doustny
- Tabletki z argininą
- Kapsułki z argininą
- Chlorowodorek lizyny
- Octan lizyny
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) liquid formulation |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| form powder | form - | form crystalline | form solid |
| API family arginine | API family arginine | API family arginine | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorowodorek argininy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1042601-125MG | 04061838671462 |