Kluczowe dokumenty
A1271000
Arginine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Arginine monohydrochloride, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
Wybierz wielkość
916,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
916,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
arginine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
236-230 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Klucz InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)