agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
98.5-101.0% dry basis (perchloric acid titration)
form
solid
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>235 °C
solubility
water: 730 g/L at 20 °C
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): 16.5-17.1%, sulfate (SO42-): ≤200 ppm
cation traces
As: ≤2 ppm, Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤200 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Due to its low microbial and endotoxin limits, L-Arginine monohydrochloride Emprove® Expert is suitable for high-risk applications.
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginine monohydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..