Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2770,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
arginine
manufacturer/tradename
USP
mp
222 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
General description
Application
- Arginine
- Arginine Tablets
- Arginine Capsules
- Aztreonam for Injection
- Ceftazidime for Injection
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade reagent grade |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) advanced drug delivery |
| API family arginine | API family - | API family arginine | API family - |
| mp 222 °C (dec.) (lit.) | mp 222 °C (dec.) (lit.) | mp 222 °C (dec.) (lit.) | mp 222 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?