Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3360,00 zł | |
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723052
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
syrup
technique(s)
HPLC: suitable
color
faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1(O)OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-5(9)4(8)3(7)1-10-5/h3-4,6-9H,1-2H2/t3-,4+,5?/m0/s1
InChI key
LQXVFWRQNMEDEE-PYHARJCCSA-N
Biochem/physiol Actions
D-xylulose is a monosaccharide, converted from xylitol in the glucuronate pathway.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| form syrup | form crystals | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| X4625-100MG | 04061832393636 |
| X4625-25MG | 04061837549755 |
| X4625-250MG | 04061832393650 |