Przejdź do
75436
L-Ribulose
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
L-Adonose, L-erythro-2-Pentulose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
839,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
839,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
optical activity
[α]/D +14.5±3.0°, c = 0.1 in H2O
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5-/m0/s1
InChI key
ZAQJHHRNXZUBTE-UCORVYFPSA-N
Application
L-Ribulose has been used as a substrate in L-arabinose isomerase activity assay[1] and in ribulokinase activity assay.
Biochem/physiol Actions
L-Ribulose is produced from L-ribose by microbial enzymes. L-Ribulose is a rare sugar and a precursor for antiviral drugs synthesis. Major industrial production of L-ribulose is by the use of L-arabinose isomerase enzyme.[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
765127561783895
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D +14.5±3.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
-
optical activity
[α]/D 54.0±2.0°, 24 hr, c = 1 in H2O
optical activity
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What does 'C = 0.1 in H2O' mean? What is the unit of 'c'
    1 answer
    1. The 'c', listed in the optical activity of the Property section, designates the concentration at which the value was determined - in this case, at a concentration of 0.1% (by mass) in water.