Przejdź do
97318
D-Mannoheptulose
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
D-Manno-2-heptulose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.18
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-795-5
Beilstein/REAXYS Number:
1726433
MDL number:
2810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
crystals
color
white
mp
151  °C ((304 °F ))
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O7/c8-1-3-4(10)5(11)6(12)7(13,2-9)14-3/h3-6,8-13H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7?/m1/s1
InChI key
HAIWUXASLYEWLM-BWSJPXOBSA-N
Application
D-Mannoheptulose, a heptose, may be used as a hexokinase inhibitor (like glucosamine) in studies involving glucose response, glucose metabolism, glucose signaling and glucose sensing mechanisms. Analogs of D-mannoheptulose may be developed for use in noninvasive imaging of pancreatic beta cells.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
635798626578832
description
≥99.0% (HPLC)
description
BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
description
≥99.0% (HPLC)
description
≥90% (TLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥90% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystals
form
solid
form
crystals
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
mp
151  °C ((304 °F ))
mp
133-140 °C (lit.)
mp
124-127 °C
mp
-
color
white
color
white
color
white
color
white to light yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What's the solubility of the product? what solvent is convenient touse?
    1 answer
    1. The product is not tested for solubility. However, according to a literature search, this material is soluble in DMF at 20 mg/ml, in DMSO at 20 mg/ml, in Ethanol at 1 mg/ml, and in PBS, pH 7.2, at 10 mg/ml. It would be up to the end user to determine the most appropriate solvent for a specific application.