Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 76512, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
concentration
~1 M in H2O
color
colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC1(O)OC[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-5(9)4(8)3(7)1-10-5/h3-4,6-9H,1-2H2/t3-,4-,5?/m1/s1
InChI key
LQXVFWRQNMEDEE-ZZKAVYKESA-N
Biochem/physiol Actions
D-Ribulose is a metabolite in pentose and glucuronate interconversions. It plays a role in the D-arabitol production from U. fabae.[1] Ribulose is a rare aldopentose that might show antitumoral and antiviral activities.[1] It acts as a substrate for nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+)-dependent D-arabitol dehydrogenase (ARD1p) enzyme[1] and D-tagatose-3-epimerase from Rhodobacter sphaeroides.[2] Its monophosphate D-ribulose 5-phosphate is an intermediate in the pentose phosphate pathway of glycolysis. D-Ribulose may be found in plants like algae, sugar beet leaves, and barley seed leaves.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay - | assay - |
| form liquid | form solid | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| color colorless | color white | color - | color - |
| concentration ~1 M in H2O | concentration - | concentration 1.0 M in diethyl ether | concentration - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 76512-50MG | 04061832923284 |
| 76512-10MG | 04061832385853 |