Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1080,00 zł
material
high-density polyethylene vial
Quality Level
feature
closure type screw top vial, screw caps attached
packaging
pkg of 500 ea
cap size
22 mm , polypropylene with metal foil liner
vial size
27 mm × 61 mm , with cap
volume
20 mL
fitting
22-400 thread
General description
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material high-density polyethylene vial | material high-density polyethylene vial | material clear glass vial | material transparent high-density polyethylene bottle, white polyethylene cap |
| packaging pkg of 500 ea | packaging pkg of 1000 ea | packaging pkg of 500 ea | packaging case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag |
| feature closure type screw top vial, screw caps attached | feature closure type screw top vial, screw caps packed separately | feature closure type screw top vial | feature with cap |
| volume 20 mL | volume 20 mL | volume 20 mL | volume - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| vial size 27 mm × 61 mm , with cap | vial size 27 mm × 61 mm , with cap | vial size - | vial size - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| V6880-500EA | 04061833632598 |