Przejdź do
03999
Koktajl scyntylacyjny
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116105
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.529
density
0.986 g/mL at 20 °C
Analysis Note
  • Objętość: 10,0 ml
  • Tło: < 30 cpm
  • Wydajność zliczania (tSIE, 3H Eff.): >590 (>51,0%)
  • Maksymalna wydajność w 20°C (powyżej tych limitów występuje tworzenie się żelu):
woda: 1,60 ml
0,1 M bufor PBS: 1,60 ml
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
37205-87-1
CAS No.
37205-87-1
CAS No.
37205-87-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)