Przejdź do
V6755
Liquid scintillation vials, plastic
volume 20 mL, cap size 24 mm , polyethylene without liner, vial size 27 mm × 61 mm , with cap, pkg of 1000 ea
Synonim(y):
Liquid radiation detection vials, plastic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
12352200
Material:
high-density polyethylene vial
Packaging:
pkg of 1000 ea
Feature:
closure type screw top vial, screw caps packed separately
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
high-density polyethylene vial
Quality Segment
feature
closure type screw top vial, screw caps packed separately
packaging
pkg of 1000 ea
cap size
24 mm , polyethylene without liner
vial size
27 mm × 61 mm , with cap
volume
20 mL
fitting
22-400 thread
General description
Polyethylene with light-weight walls for increased counting efficiency.
Vials and caps are packed in separate plastic bags.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V6880Z253081Z376817
description
volume 20 mL, cap size 24 mm , polyethylene without liner, vial size 27 mm × 61 mm , with cap, pkg of 1000 ea
description
volume 20 mL, cap size 22 mm , polypropylene with metal foil liner, vial size 27 mm × 61 mm , with cap, pkg of 500 ea
description
volume 20 mL, clear glass vial, vials only, O.D. × H 28 mm × 57.5 mm, thread for 22-400, pkg of 500 ea
description
polyethylene
material
high-density polyethylene vial
material
high-density polyethylene vial
material
clear glass vial
material
polyethylene
feature
closure type screw top vial, screw caps packed separately
feature
closure type screw top vial, screw caps attached
feature
closure type screw top vial
feature
-
vial size
27 mm × 61 mm , with cap
vial size
27 mm × 61 mm , with cap
vial size
-
vial size
16 mm × 57 mm
fitting
22-400 thread
fitting
22-400 thread
fitting
thread for 22-400
fitting
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
cap size
24 mm , polyethylene without liner
cap size
22 mm , polypropylene with metal foil liner
cap size
-
cap size
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)