Z253081
Liquid scintillation vials
volume 20 mL, clear glass vial, vials only, O.D. × H 28 mm × 57.5 mm, thread for 22-400, pkg of 500 ea
Synonim(y):
Scyntylacyjne fiolki liczące
Wybierz wielkość
1249,50 zł
Cena katalogowa1470,00 złZaoszczędź 15%Wybierz wielkość
About This Item
1249,50 zł
Cena katalogowa1470,00 złZaoszczędź 15%Polecane produkty
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 500 ea
śr. zewn. × wys.
28 mm × 57.5 mm
pojemność
20 mL
dopasowywanie
thread for 22-400
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Zalety czarnych zakrętek do fiolek zciekłą scyntylacją: Badanie to, opublikowane w Analytical Biochemistry, omawia korzyści płynące ze stosowania czarnych zakrętek do fiolek z ciekłą scyntylacją w chemii analitycznej. Badanie przeprowadzone przez Paintera i Gezinga podkreśla, że czarne nakrętki znacznie zmniejszają szum tła i zwiększają dokładność zliczania scyntylacji, co czyni je idealnymi do precyzyjnej analizy próbek radioaktywnych w badaniach biochemicznych. (Painter & Gezing, 1974).
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)