Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2030,00 zł
Nazwa produktu
Paracetamol sulfate potassium salt, solid, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
mp
163 °C
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].CC(=O)Nc1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO5S.K/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13;/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
AJYPYWFCUWHZMZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form crystalline |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: soluble, methanol: soluble | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - |
| color white to off-white | color white to off-white | color off-white | color yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paracetamol sulfate potassium salt
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?