Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 114,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 383,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 565,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3NO7SK2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
238-550-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3805018
Form:
crystalline
114,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
4-Nitrocatechol sulfate dipotassium salt, crystalline
form
crystalline
Quality Segment
color
yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[O-]c1ccc(cc1OS([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO7S.2K/c8-5-2-1-4(7(9)10)3-6(5)14-15(11,12)13;;/h1-3,8H,(H,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CKWWBDCAYRJAJB-UHFFFAOYSA-L
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description crystalline | description ≥98% (HPLC), powder | description sulfatase substrate | description solid, ≥97% (HPLC) |
| form crystalline | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| color yellow | color off-white | color - | color white to off-white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?