Przejdź do
UC283
7-Hydroxycoumarin sulfate potassium salt
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl-sulfate potassium salt, 7-Sulfooxy-2-oxo-2H-1-benzopyran potassium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5KO6S
Masa cząsteczkowa:
280.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
mp
204-205 °C
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−70°C
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O6S.K/c10-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)14-9)15-16(11,12)13;/h1-5H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
SVUZPRLQAASRKC-UHFFFAOYSA-M
Application
Coumarin phase II metabolite.
The product can be used for the assay of coumarin metabolites.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
7-Hydroxycoumarin sulfate potassium salt is soluble in water and methanol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1270SML0949UC211
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: soluble
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
UC283-10MG04061832932125