Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 417,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 675,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11KO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4625651
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].COc1cc(ccc1OS([O-])(=O)=O)C(O)CO
InChI
1S/C9H12O7S.K/c1-15-9-4-6(7(11)5-10)2-3-8(9)16-17(12,13)14;/h2-4,7,10-11H,5H2,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
XFZJWBFZLNLKNR-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Norepinephrine metabolite that is often used as an index of adrenergic stimulation.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description sulfatase substrate | description crystalline | description sulfatase substrate |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (TLC) |
| form powder | form powder | form crystalline | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility water: 5 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy |
| color off-white | color - | color yellow | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?