Przejdź do
UC305
O-Desmethylnaproxen
Synonim(y):
(S)-6-Hydroxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, d-2-(6-Hydroxy-2-naphthyl)proprionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3870,00 zł
3289,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.23
UNSPSC Code:
12161501
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8838512
Form:
solid
3289,50 zł
Cena katalogowa3870,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
color
white
mp
182-183 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](C(O)=O)c1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-8(13(15)16)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-8,14H,1H3,(H,15,16)/t8-/m0/s1
InChI key
XWJUDDGELKXYNO-QMMMGPOBSA-N
Application
O-Desmethylnaproxen can be used for assaying naproxen metabolites.
Biochem/physiol Actions
CYP2C9 metabolite of naproxen
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M127582170SML1999
form
solid
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
-
color
-
color
white to beige
mp
182-183 °C
mp
-
mp
156-158 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under O-Desmethylnaproxen
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)