Przejdź do
SML1999
Sm4
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Hydroxy-6-(2-(naphthalen-2-yl)ethyl)benzoic acid, 2-Hydroxy-6-[2-(2-naphthyl)ethyl]benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
636,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(O)=O)C(CCC2=CC3=C(C=CC=C3)C=C2)=CC=C1
InChI
1S/C19H16O3/c20-17-7-3-6-15(18(17)19(21)22)11-9-13-8-10-14-4-1-2-5-16(14)12-13/h1-8,10,12,20H,9,11H2,(H,21,22)
InChI key
GGVFBUYNEPBFQT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active SOX18 inhibitor with in vivo efficacy against zebrafish larvae vascular formation and breast cancer tumor lymphangiogenesis in mice.
Sm4 is an orally active SOX18 inhibitor (IC50 = 5,2 μM; COS-7 reporter assay) that directly targets SOX18 HMG domain and preferentially disrupts SOX18 interaction with a subset of binding partners (IC50 = 3.3 μM/SOX18-SOX18, 15.8 μM/SOX18-DDX17, 42.3 μM/SOX18-RBPJ, 65.9 μM/SOX18-RBPJ; IC50 ≥780 μM against SOX9 dimer or SOX18 interaction with MEF2C, NR2F2, TRIM28, ESR1), while affecting HMG-dependent DNA binding in a less potent and non-SOX18-selective manner (IC50 ∼200-220 μM for SOX15/18, IC50 ∼270-310 μM for SOX2/6/9/11). Sm4 selectively affects SOX18 target genes transcription over 7 other transcription factors by genome-wide ChIP-seq analysis as well as displays in vivo efficacy against vascular formation in zebrafish larvae (1-2 μM) and induces tumor metastasis by inhibiting angiogenesis/lymphangiogenesis in a murine model of breast cancer (25 mg/kg/d p.o.).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2537B6688SML2281
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
light yellow to yellow
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Frank Fontaine et al.
Cell chemical biology, 24(3), 346-359 (2017-02-07)
Pharmacological modulation of transcription factors (TFs) has only met little success over the past four decades. This is mostly due to standard drug discovery approaches centered on blocking protein/DNA binding or interfering with post-translational modifications. Recent advances in the field
Olga Rodak et al.
International journal of molecular sciences, 24(14) (2023-07-29)
The transcription factor SOX18 has been shown to play a crucial role in lung cancer progression and metastasis. In this study, we investigated the effect of Sm4, a SOX18 inhibitor, on cell cycle regulation in non-small cell lung cancer (NSCLC)
Jeroen Overman et al.
eLife, 6 (2017-02-01)
Pharmacological targeting of transcription factors holds great promise for the development of new therapeutics, but strategies based on blockade of DNA binding, nuclear shuttling, or individual protein partner recruitment have yielded limited success to date. Transcription factors typically engage in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML1999-25MG04061835344659
SML1999-5MG04061835344666